Få mere at vide
Sodium hydrogen DL-malate, 98%
Artikelnummer. 15483187
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483187 250 g 250g
15473187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19428.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57467-17-1 | C4H5NaO5 | 156.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57467-17-1
Molekylær formel C4H5NaO5
Molekylvægt (g/mol) 156.07
MDL nummer MFCD00798569
InChI nøgle DOJOZCIMYABYPO-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium hydrogen malate, monosodium malate, sodium malate, l-malic acid, --sodium hydrogen malate, l--malic acid disodium salt, sodium 3-carboxy-3-hydroxypropanoate, 2-hydroxysuccinic acid 1-sodium salt, sodium 3,4-dihydroxy-4-oxo-butanoate, 2-hydroxybutanedioic acid 4-sodium salt
PubChem CID 23678821
IUPAC navn natrium;3,4-dihydroxy-4-oxobutanoat
SMIL [Na+].OC(CC([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen DL-malate
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Mængde 250 g
Formel vægt 156.07
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen DL-malate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen DL-malate