Få mere at vide
Sodium Hydrogen Carbonate, Supelco™
Artikelnummer. 15824800
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15824800 1 kg
15814800 500 g
15817450 5 kg
15827450 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15824800 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1063291000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 DKK
    329.79 DKK / 1kg
    Spare 161.21 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For analysis EMSURE™ ACS,Reag.Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydrogen Carbonate
Smeltepunkt 270°C (decomposition)
Mængde 1 kg
Molekylær formel NaHCO3
MDL nummer MFCD00003528
Synonym Sodium bicarbonate, Sodium bicarbonate
Molekylvægt (g/mol) 84.01
Grad Research
Tæthed 2.22 g/cm3 at 20°C,2.16 g/mL at 25°C