Få mere at vide
Natriumhydrogencarbonat, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407895
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11317027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010863.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
mp ca. 50 °C, begynder at tabe CO 2 ca.100 C, °omdannes til Na 2 CO 3
Natriumhydrogencarbonat bruges i en proces til fjernelse af maling og korrosion kaldet sodablæsning; processen er særligt velegnet til rengøring af aluminiumspaneler, som kan blive forvrænget af andre typer slibemidler. Det kan administreres til pools, kurbade og havedamme for at hæve pH-niveauet. Kan også bruges som ildslukker. Dens primære anvendelse er i madlavning (bagning), som hævemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen carbonate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.998% (metals basis)
Beilstein 4153970
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.5
Udseende White powder
Tæthed 2.159