Få mere at vide
Natriumhydrogencarbonat, Puratronic™, 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumhydrogencarbonat bruges i en proces til fjernelse af maling og korrosion kaldet sodablæsning; processen er særligt velegnet til rengøring af aluminiumspaneler, som kan blive forvrænget af andre typer slibemidler. Det kan administreres til pools, kurbade og havedamme for at hæve pH-niveauet. Kan også bruges som ildslukker. Dens primære anvendelse er i madlavning (bagning), som hævemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen carbonate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99,998% (metalbasis) |
| Beilstein | 4153970 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol. |
| IUPAC navn | natriumhydrogencarbonat |
| Formel vægt | 84.01 |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |