Beskrivelse
Natriumhydrogenkarbonat, ekstra rent, spejlreflekskamera
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 270 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8.3 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | natrium;hydrogencarbonat |
| Formel vægt | 84,01g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |