Få mere at vide
Natriumhydrogenkarbonat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10122640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10122640 5 kg Plastfad 5kg
10508640 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10010510 3 kg Plast pulver krukke 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122640 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4200/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.56 DKK
    602.25 DKK / 5kg
    Spare 82.31 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumhydrogenkarbonat, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 270 °C
Farve Hvid
pH 8.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 5 kg
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
Formel vægt 84,01g/mol
Emballage Plastfad