Få mere at vide
Natriumhydrogenkarbonat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10010510 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
5kg
Artikelnummer. 10010510
Brand: Fisher Chemical S/4200/63
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumhydrogenkarbonat, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 270°C
Farve Hvid
pH 8.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 3 kg
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01g/mol
Emballage Plast pulver krukke