Få mere at vide
Natriumhydrogenkarbonat, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10518640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10518640
Brand: Fisher Chemical S/4240/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHNaO3, CAS-nummer-144-55-8, acidosan, bagepulver, natriumhydrogencarbonat, kulsyremononatriumsalt, meylon, neut, natriumsyrecarbonat, natriumhydrogencarbonat, natriumhydrogencarbonat, natriumhydrogencarbonat, 500 g, CHEBI:32139, Hvid, 8,1 g/4,. UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 270°C
Farve Hvid
pH 8.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 5 kg
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01g/mol
Emballage Plastfad