Få mere at vide
Natriumhydrogenkarbonat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
- Synonymer: Natriumbicarbonat, Bagepulver
- Molekylformel: NaHCO 3
- Molær masse: 84,01 g/mol
- CAS: 144-55-8
- EIN ECS nr.: 205-633-8
- Fosfater og Silikater (som SiO2): max. 0,005 %
- Svovlforbindelser (som SO4): max. 0,003 %
- Jodreducerende stoffer: max. 0,0065 %
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 270°C (decomposition) |
| CAS | 144-55-8 |
| pH | 8.6% max (5%, water) |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | CHNaO3 |
| MDL nummer | MFCD00003528 |
| Synonym | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
| InChI nøgle | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].OC([O-])=O |
| IUPAC navn | natriumhydrogencarbonat |
| Vis mere |