Få mere at vide
Natriumhydrogencarbonat, ACS, 99,7-100,3%
Artikelnummer. 11337018
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337018 500 g 500g
11357018 2 kg 2kg
11347018 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014707.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brug som CO2-kilde til fremstilling af natriumsalte, bagepulver | CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Natriumhydrogencarbonat bruges som et laboratoriekemikalie, et hævemiddel, et neutralisator, som en aktiv komponent i ildslukkere, som en kilde til kuldioxid og som en pH-balancer i bassiner, som et kvægfodertilskud og i kurbade og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, i bagepulver, som et mildt slibemiddel og et rengøringsmiddel. Inden for medicin bruges det som antacida til behandling af sure fordøjelsesbesvær og halsbrand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen carbonate
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.7-100.3%
Beilstein 4153970
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.5
Tæthed 2,159 g/cm3