Få mere at vide
Sodium hydrogen carbonate, 99%
Artikelnummer. 11448856
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
500g
Artikelnummer. 11448856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17005.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Natriumhydrogenkarbonat bruges som et laboratoriekemikalie, et hævemiddel, et neutraliseringsmiddel, som en aktiv komponent i ildslukkere, som en kilde til kuldioxid og pH-balancer i bassiner, som et kvægfodertilskud og i kurbade og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, bagepulver, som et mildt slibemiddel og i rengøringsmidler. Inden for medicin bruges det som antacida til behandling af sure fordøjelsesbesvær og halsbrand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumhydrogencarbonat bruges som et laboratoriekemikalie, et hævemiddel, et neutraliseringsmiddel, som en aktiv komponent i ildslukkere, som en kilde til kuldioxid og pH-balancer i bassiner, som et kvægfodertilskud og i kurbade og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, bagepulver, som et mildt slibemiddel og i rengøringsmidler. Inden for medicin bruges det som antacida til behandling af sure fordøjelsesbesvær og halsbrand.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen carbonate
pH 8.1 to 8.4
Mængde 10,000 g
Beilstein 4153970
Merck Index 14,8583
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 84.01
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.5
Tæthed 2.159