Få mere at vide
Natriumhydrogencarbonat, 99%
Beskrivelse
Natriumhydrogenkarbonat bruges som et laboratoriekemikalie, et hævemiddel, et neutraliseringsmiddel, som en aktiv komponent i ildslukkere, som en kilde til kuldioxid og pH-balancer i bassiner, som et kvægfodertilskud og i kurbade og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, bagepulver, som et mildt slibemiddel og i rengøringsmidler. Inden for medicin bruges det som antacida til behandling af sure fordøjelsesbesvær og halsbrand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumhydrogencarbonat bruges som et laboratoriekemikalie, et hævemiddel, et neutraliseringsmiddel, som en aktiv komponent i ildslukkere, som en kilde til kuldioxid og pH-balancer i bassiner, som et kvægfodertilskud og i kurbade og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, bagepulver, som et mildt slibemiddel og i rengøringsmidler. Inden for medicin bruges det som antacida til behandling af sure fordøjelsesbesvær og halsbrand.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen carbonate |
| pH | 8.1 til 8.4 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 4153970 |
| Merck Index | 14,8583 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol. |
| Formel vægt | 84.01 |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | Ungraded |
| Vis mere |