Få mere at vide
Natriumhydrogencarbonat, 99%
Beskrivelse
Natriumhydrogenkarbonat bruges som et laboratoriekemikalie, et hævemiddel, et neutraliseringsmiddel, som en aktiv komponent i ildslukkere, som en kilde til kuldioxid og pH-balancer i bassiner, som et kvægfodertilskud og i kurbade og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, bagepulver, som et mildt slibemiddel og i rengøringsmidler. Inden for medicin bruges det som antacida til behandling af sure fordøjelsesbesvær og halsbrand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumhydrogencarbonat bruges som laboratoriekemikalie, hævemiddel, neutralisator, som aktiv komponent i brandslukkere, som kilde til kuldioxid- og pH-balancer i bassiner, som kosttilskud til kvægfoder og i spaer og havedamme. Det bruges til maling og korrosionsfjernelse, bagepulver, som mildt slibemiddel og i rengøringsmidler. Inden for medicin bruges det som syreneutraliserende middel til behandling af syrebesvær og halsbrand.
Opløselighed
Opløseligt i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Bemærk
Inkompatibel med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen carbonate |
| pH | 8.1 til 8.4 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.5 |
| Tæthed | 2.159 |
| Beilstein | 4153970 |
| Merck Index | 14,8583 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol. |
| Vis mere |