Få mere at vide
Natriumhydrogenarsenat heptahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Beskrivelse
Natriumhydrogenarsenat-heptahydrat bruges som en kilde til opløseligt arsen og til farvning og trykning med kalkunrød olie. Det fungerer også som et veterinærlægemiddel til anti-parasit, hudsygdomme, blodsygdomme, gigt og astma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen arsenate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 130 °C (nedbrydning) |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Udseende | Hvid granulær |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Tæthed | 1,88 g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og glycerol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium hydrogen arsenate