Få mere at vide
Natriumhydrogenarsenat heptahydrat, 98%
Beskrivelse
Natriumhydrogenarsenat-heptahydrat bruges som en kilde til opløseligt arsen og til farvning og trykning med kalkunrød olie. Det fungerer også som et veterinærlægemiddel til anti-parasit, hudsygdomme, blodsygdomme, gigt og astma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i vand og glycerol.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydrogen arsenate heptahydrate |
| Smeltepunkt | 130 °C (nedbrydning) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.88 |
| FN nummer | UN1685 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og glycerol. |
| Formel vægt | 312,01 (185,94 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |