Få mere at vide
Natriumhydrogenarsenat heptahydrat, 98%
Artikelnummer. 11413827
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413827 100 g 100g
11423827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18275.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10048-95-0 ∣ AsH15Na2O11 ∣ 312,01 g/mol
Natriumhydrogenarsenat-heptahydrat bruges som en kilde til opløseligt arsen og til farvning og trykning med kalkunrød olie. Det fungerer også som et veterinærlægemiddel til anti-parasit, hudsygdomme, blodsygdomme, gigt og astma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i vand og glycerol.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10048-95-0
Molekylær formel AsH15Na2O11
Molekylvægt (g/mol) 312.01
MDL nummer MFCD00149179
InChI nøgle KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
PubChem CID 61460
IUPAC navn dinatrium;hydrogenarsorat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Smeltepunkt 130 °C (nedbrydning)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.88
FN nummer UN1685
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol.
Formel vægt 312,01 (185,94 Vandfri)
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disodium hydrogen arsenate heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium hydrogen arsenate heptahydrate