Få mere at vide
Natriumhyaluronat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11771371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11771371
Brand: Thermo Scientific Acros 251770250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9067-32-7
Molekylær formel (C14H20NO11Na)n
Molekylvægt (g/mol) 417.30
MDL nummer MFCD00875848
InChI nøgle YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Synonym hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC navn Natriumhyaluronat
SMIL CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hyaluronate
Farve Hvid til cremet
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Tab ved tørring 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (On dry substance)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C14H20NO11Na)n
Mængde 25 g
Merck Index 15,4796
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver