Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hyaluronate |
| Farve | Hvid til cremet |
| pH | 6,0 til 8,0 (0,5 % vandig opl.) |
| Tab ved tørring | 10% maks. (500 mg, 105 °C, 6 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (På tørt stof) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C14H20NO11Na)n |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,4796 |
| Vis mere |