missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Houttuyfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Houttuyfonate |
| CAS | 83766-73-8 |
| Molekylær formel | C12H23NaO5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Sodium 1-Hydroxy-3-oxo-1-Dodecanesulfonate, Sodium Neohouttuyfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)18(15,16)17;/h12,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCC(=O)CC(O)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;1-hydroxy-3-oxododecane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.36 |
| Formel vægt | 302.1164 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?