missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Houttuyfonate, TRC

Artikelnummer. 30418465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418465 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS63434025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Houttuyfonate
CAS 83766-73-8
Molekylær formel C12H23NaO5S
Mængde 25 mg
Synonym Sodium 1-Hydroxy-3-oxo-1-Dodecanesulfonate, Sodium Neohouttuyfonate
InChI formel InChI=1S/C12H24O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)18(15,16)17;/h12,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCCCCCCC(=O)CC(O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;1-hydroxy-3-oxododecane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 302.36
Formel vægt 302.1164
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.