missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Hexanoate-6,6,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hexanoate-6,6,6-D3 |
| CAS | 1219794-91-8 |
| Molekylær formel | C6 D3 H8 O2 . Na |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Hexanoic acid-d3 sodium salt, Hexanoic-6,6,6-D3 acid sodium salt, Caproic-ω-d3 acid sodium salt, Sodium hexanoate-6,6,6-D3, Sodium hexanoate-6,6,6-d3, Sodium caproate-ε-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])CCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;6,6,6-trideuteriohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.159 |
| Formel vægt | 141.085 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?