Få mere at vide
Natriumhexanitrocobaltat(III), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hexanitrocobaltate(III) |
| Smeltepunkt | 220.0°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | Na3Co(NO2)6 |
| Merck Index | 15,8738 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Formel vægt | 403.94 |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hexanitrocobaltate(III)
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.