Få mere at vide
Natriumhexanitrocobaltat(III), ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652320
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15652320 500 g Poly flaske 500g
15642320 100 g Poly flaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15652320 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 233722500G
Request Bulk or Custom Format
ACS-reagens
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13600-98-1
Molekylær formel CoN6Na3O12
Molekylvægt (g/mol) 403.93
MDL nummer MFCD00003512
InChI nøgle BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trinatriumhexanitrocobalttis(ylium)
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hexanitrocobaltate(III)
Smeltepunkt 220°C
Farve Gylden eller orange-gul
Mængde 500 g
Lineær formel Na3Co(NO2)6
FN nummer UN1479
Formel vægt 403.94g/mol
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Powder