Få mere at vide
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Artikelnummer. 11483534
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483534 250 g 250g
11473534 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11216.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14649-73-1 | CoN6Na3O12 | 403.933 g/mol
Natriumhexanitritocobaltat(III) bruges som primært og sekundært mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumhexanitritocobaltat(III) bruges som primært og sekundært mellemprodukt
i kemisk forskning.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med syrer, reduktionsmidler og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14649-73-1
Molekylær formel CoN6Na3O12
Molekylvægt (g/mol) 403.933
MDL nummer MFCD00003512
InChI nøgle ZEBNDJQGEZXBCR-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobaltic trisodium hexanitrite, trisodium cobalt 3+ hexanitrite, sodium hexanitritocobaltate 3-, cobalt 3+ sodium nitrite 1:3:6, cobaltate 3-, hexanitrito-, trisodium, cobaltate 3-, hexakis nitrito-o-, trisodium, oc-6-11, na3 co no2 6, cobaltate 3-, hexakis nitrito-kappao-, sodium 1:3 , oc-6-11
PubChem CID 159748
IUPAC navn trinatrium;cobolt(3+);hexanitrit
SMIL N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Co+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexanitritocobaltate (III)
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Mængde 250 g
Lineær formel Na3Co(NO2)6
FN nummer UN1479
Merck Index 14,8603
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 403.94