Få mere at vide
Natriumhexametaphosphat, TRC
Artikelnummer. 30393518
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30393518 10 g
1 options
Artikelnummer. 30393518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH68915010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hexametaphosphate
CAS 68915-31-1
Mængde 10 g
Molekylær formel (NaPO3)n
Synonym Sodium Polyphosphate, Sodium Polyphosphates, Actophos, Brifisol 512, Brifisol 85 Instant, Budit 4, Budit 6H, Budit 7, Budit 9, Calgon, Calgon (old), Calgon 188N, Calgon N, Calgon N New, Calgon R, Calgon Regular, Calgon S, Calgon T, Calgon Unadjusted, Chemi-Carl, Chimotan P, Curafos, Curafos 11-2, Curafos 22-4, Curaphos 700, Dispersant 5010, E 452i, Giltex, Glass H, Glassy Sodium Polyphosphate, Hagan phosphate, Hamine, Hexaphos, Hypersperse SI 300, KW 2353, LSN 3, Medi-Calgon, Micromet, P 8510, Pescamine 150, Poly-phos, Polyrinsan, R-TEK, Rhodiaphos, SHMP, Rumford Metafos, Rumford Quadrafos, S-Tarinsan, SHMP, SQ Phosphate, Sodaphos, Sodium polyphosphate glass, Ultrapolyhos, Vitrafos
InChI formel InChI=1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMIL OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-].[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 221.94