Få mere at vide
Natriumhexametaphosphat, tekniker.
Artikelnummer. 11327018
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327018 1 kg -
11317018 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014706.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.52 DKK
    718.65 DKK / 1kg
    Spare 79.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10124-56-8 | Na6O18P6
Natriumhexametaphosphat er et fødevaretilsætningsstof, der bruges i mejeriprodukter, dåsemælk, emballerede æggehvider, is, skaldyr og kødforarbejdning. Det bruges også som sekvestreringsmiddel og vandblødgørende middel og rengøringsmidler. Det er en aktiv ingrediens i tandpasta som et anti-farvningsmiddel. Det forhindrer stålkorrosion. Desuden bruges det til bygning, vandbehandling og til fotografisk fremkaldelse. Derudover bruges den som retarder i dentalalginataftryksmaterialer og som fortynder til petroleumsborevæsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10124-56-8
Molekylær formel Na6O18P6
MDL nummer MFCD00136045
Synonym Sodium metaphosphate
Tekniske data
Kogepunkt 1500 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium hexametaphosphate
Smeltepunkt 628 °C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselige i organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 611.76
Formel vægt 611.77
Grad Teknisk
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.482
Udseende Hvide granuler