Få mere at vide
Natriumhexametaphosphat, SLR, Pulver, Hovedsageligt (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10518450 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10518450 1 kg 1kg
10204640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10518450 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4160/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 DKK
    520.16 DKK / 1kg
    Spare 126.84 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Na6O18P6, CAS-nummer-10124-56-8, 500 g, hvid, 611,7708 g/mol, 640 grader C, 136045, pulverbeholder af plast, 6,0 til 7,7, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10124-56-8
Molekylær formel Na6O18P6
MDL nummer 136045
Tekniske data
Smeltepunkt 640 °C
Farve Hvid
pH 6.0 til 7.7
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 611,7708g/mol
Emballage Plast pulver krukke