Få mere at vide
Natriumhexametaphosphat, SLR, Pulver, Hovedsageligt (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Na6O18P6, CAS-nummer-10124-56-8, 500 g, hvid, 611,7708 g/mol, 640 grader C, 136045, pulverbeholder af plast, 6,0 til 7,7, fast
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 640 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6.0 til 7.7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 611,7708g/mol |