Få mere at vide
Sodium hexahydroxyplatinate(IV), 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11327477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327477 1 g 1g
11317477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012620.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12325-31-4 | H6Na2O6Pt | 343.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12325-31-4
Molekylær formel H6Na2O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 343.11
MDL nummer MFCD00014236
InChI nøgle LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn platin(4+) dinatriumhexahydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Na+].[Na+].[Pt+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Smeltepunkt 150°C (decomposition)
Farve Gul til Brun
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Na2Pt(OH)6
Mængde 1 g
Formel vægt 343.1
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk