Få mere at vide
Natriumhexafluorsilicat,> 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumhexafluorsilikat bruges som tilsætningsstof til vandfluorering, opalglasråmateriale og ved malmraffinering. Det bruges også til fremstilling af andre fluorkemikalier som natriumfluorid, natriumhexafluoroaluminat, kaliumhexafluorsilicat, ammoniumfluorid og calciumfluorid. Den finder anvendelse som flotator, komponent til vådætsning, træbeskyttelsesmiddel, slaglodning og svejsemasse. Det er en aktiv komponent i beton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hexafluorosilicate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcoholSlightly soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| IUPAC navn | dinatrium;hexafluorsilicium(2-) |
| Formel vægt | 188.06 |
| Brydningsindeks | 1.31 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hexafluorosilicate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium silicofluoride