Få mere at vide
Sodium Hexafluorophosphate, TRC
Artikelnummer. 30427396
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427396 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS63431010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-39-0
Molekylær formel F6 P . Na
Molekylvægt (g/mol) 167.954
Synonym Sodium Hexafluorophosphate, Phosphorus Sodium Fluoride (PNaF6), Sodium Hexafluorophosphate (NaPF6), Sodium hexafluorophosphate(1-)
IUPAC navn sodium;hexafluorophosphate
SMIL [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hexafluorophosphate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Formel vægt 167.954