Få mere at vide
Sodium hexafluorophosphate, 99+%
Artikelnummer. 11352158
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352158 100 g 100g
11342158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013064.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Natriumhexafluorphosphat bruges som et ionparringsmiddel til bestemmelse af cobalt(II) i vandprøver. Det bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af 2-chlor-1,3-bis(dimethylamino)trimethiniumhexafluorphosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-39-0
Molekylær formel F6NaP
Molekylvægt (g/mol) 167.95
MDL nummer MFCD00011122
InChI nøgle KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
IUPAC navn natrium;hexafluorphosphat
SMIL [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluorophosphate
Smeltepunkt >200°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 167.95
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 2.37