Få mere at vide
Sodium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11449936
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449936 5 g 5g
11459936 25 g 25g
11469936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20898.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Natriumhexafluorphosphat bruges som et ionparringsmiddel til bestemmelse af cobalt(II) i vandprøver. Det bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af 2-chlor-1,3-bis(dimethylamino)trimethiniumhexafluorphosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumhexafluorphosphat anvendes som et ionparringsmiddel til bestemmelse af kobolt(II) i vandprøver. Det bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af 2-chlor-1,3-bis(dimethylamino)trimethiniumhexafluorphosphat.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-39-0
Molekylær formel F6NaP
Molekylvægt (g/mol) 167.95
MDL nummer MFCD00011122
InChI nøgle KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
SMIL [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluorophosphate
Smeltepunkt >200°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn natriumhexafluor-λ5-phosphanuid
Formel vægt 167.95
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.37