Få mere at vide
Sodium hexafluorophosphate, 98.5+%, pure
Artikelnummer. 10552164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552164 250 g Plastflaske 250g
10492343 10 g Plastflaske 10g
10521071 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196822500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sodium hexafluorophosphate, 98.5+%, pure, Quantity: 50g, Packaging: Plastic bottle, CAS: 21324-39-0, White to Gray, Grade: Pure, Melting Point: 200.0 deg.C, Molecular Formula: F6NaP, Molecular Weight: 167.95, Percent Purity: 98.5+% | CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-39-0
Molekylær formel F6NaP
Molekylvægt (g/mol) 167.95
MDL nummer MFCD00011122
InChI nøgle KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
IUPAC navn natriumhexafluor-λ5-phosphanuid
SMIL [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel NaPF6
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 167.95
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.