Få mere at vide
Sodium hexafluorophosphate, 98.5+%, pure
Artikelnummer. 10492343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492343 10 g Plastflaske 10g
10521071 50 g Plastflaske 50g
10552164 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10492343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196820100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sodium hexafluorophosphate, 98.5+%, pure, Quantity: 50g, Packaging: Plastic bottle, CAS: 21324-39-0, White to Gray, Grade: Pure, Melting Point: 200.0 deg.C, Molecular Formula: F6NaP, Molecular Weight: 167.95, Percent Purity: 98.5+% | CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21324-39-0
Molekylær formel F6NaP
Molekylvægt (g/mol) 167.95
MDL nummer MFCD00011122
InChI nøgle KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
IUPAC navn natriumhexafluor-λ5-phosphanuid
SMIL [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel NaPF6
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 167.95
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.