Få mere at vide
Sodium hexafluoroarsenate(V), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319289
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319289 10 g 10g
11309289 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088517.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Natriumhexafluorarsenat(V) bruges generelt til farmaceutiske mellemprodukter og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12005-86-6
Molekylær formel AsF6Na
Molekylvægt (g/mol) 211.902
MDL nummer MFCD00014228
InChI nøgle NFXMAZFYHDSPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluoroarsenate v, potassium hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, sodium hexafluoro-??-arsanuide, sodium hexafluoroarsenate, naasf6
PubChem CID 14205726
IUPAC navn natrium;hexafluorarsen(1-)
SMIL F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluoroarsenate (V)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 211.9
Procent renhed 99%