Få mere at vide
Natriumhexafluorantimonat(V), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372158
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372158 100 g 100g
11362158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013066.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16925-25-0 | F6NaSb | 258.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16925-25-0
Molekylær formel F6NaSb
Molekylvægt (g/mol) 258.74
MDL nummer MFCD00003482
InChI nøgle HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexafluoroantimonate, sodium hexafluoroantimonate v, sodium hexafluorostibanuide, sodium hexafluoro antimonate, antimony sodium fluoride, f6sb.na, nasbf6, acmc-20ajo7, sodium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, sodium salt
PubChem CID 16689647
IUPAC navn natrium;hexafluorantimon(1-)
SMIL F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluoroantimonate(V)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5%
Formel vægt 258.73
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 3.38 g/cm3