Få mere at vide
Sodium hexafluoroaluminate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11490810
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490810 25 g 25g
11400820 100 g 100g
11410820 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044478.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13775-53-6 | Na3AlF6
Natriumaluminiumhexafluorid bruges som opløsningsmiddel (eller flusmiddel) til elektrolyse af aluminiumoxider såsom bauxit, blegemiddel til emaljer og en opacifier til glas og i industriel produktion af aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13775-53-6
Molekylær formel Na3AlF6
MDL nummer MFCD00003507
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluoroaluminate
Smeltepunkt 1000°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(0.4g/L).
Formel vægt 209.95
Lugt Odorless
Tæthed 2.9 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexafluoroaluminate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.