Få mere at vide
Sodium hexafluoroaluminate, 99.4% (metals basis)
Artikelnummer. 11393428
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393428 50 g 50g
11383428 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036345.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13775-53-6
Anvendes hovedsageligt som flusmiddel i produktionen af aluminiumelektrolyse, også brugt som additiv til slidbestandigheden af slibende produkter, jernlegering og flussmidlet af randstål, ikke-jernholdigt metalflux, støbedeoxideringsmiddel, emalje af emulgator, glasopalmiddel, svejsemiddel og keramisk fyldstof. Aluminium-metallurgi. Dette kemikalie bruges som klæbemidler, cosolvent i emaljeindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13775-53-6
MDL nummer MFCD00003507
Synonym Aluminum sodium fluoride; Cryolite
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluoroaluminate
Smeltepunkt 1,000°C
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water 0.4g/L @ 20°C.
Formel vægt 209.95
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 2.90 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexafluoroaluminate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexafluoroaluminate