Få mere at vide
Sodium hexafluoroaluminate, 97.8+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339229
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339229 500 g 500g
11329229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088275.36
Request Bulk or Custom Format
Natriumhexafluoroaluminat er et biokemisk stof til forskning i proteomik. Det bruges som flusmiddel eller bademateriale af aluminiumssmeltere til fremstilling af aluminium. Det bruges også til fremstilling af syntetiske harpikser til slibemidler og til fremstilling af skære- eller slibeskiver. Mindre anvendelser er som farvestof (opacifier) i glas-, keramik- og pyrotekniske industrier. Det forekommer naturligt som mineralet kryolit, der bruges flittigt i den industrielle produktion af aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13775-53-6
Molekylær formel Na3AlF6
MDL nummer MFCD00003507
Synonym Cryolite; Aluminum sodium fluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexafluoroaluminate
Smeltepunkt 1,000°C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water(0.602g/L at 20°C).
Formel vægt 209.95
Procent renhed ≥97.8%
Lugt Odorless
Tæthed 2.90 g/mL