Få mere at vide
Sodium Hexadecanoate-d31, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hexadecanoate-D31 |
| CAS | 467235-83-2 |
| Molekylær formel | C16 D31 O2 . Na |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hexadecanoic-d31 acid, sodium salt (9 CI), Perdeuterohexadecanoic acid sodium salt, Hexadecanoic-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d31 acid sodium salt, Hexadecanoic acid-d31 sodium, Palmitic-d31 acid sodium salt, Sodium hexadecanoate-D31, Sodium palmitate-d31 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.597 |
| Formel vægt | 309.417 g/mol |
| Vis mere |