Få mere at vide
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate |
| CAS | 14434-22-1 |
| Molekylær formel | Na4Fe(CN)6 . 10(H2O) |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Sodium ferrocyanide decahydrate, Sodium ferrocyanide, Sodium hexacyanoferrate (Na4(Fe(CN)6))','decahydrate, Tetrasodium hexacyanoferrate(4-) decahydrate, Yellow prussiate of soda |
| InChI formel | InChI=1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;;;;;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe+2].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N |
| IUPAC navn | tetrasodium;iron(2+);hexacyanide;decahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.91 |
| Formel vægt | 484.0181 |