Få mere at vide
Natriumhexacyanoferrat(II)decahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394607
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394607 250 g 250g
11384607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039660.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Anvendes hovedsageligt som vigtigt råmateriale i farmaceutiske, pigment-, garve-, metallurgi- og kemiske industrier. Anvendes til fremstilling af jernblåt og kaliumferricyanid, overfladekorrosionsbeskyttende for garvning og metal, karbureringsbehandling for kulstofstål, fjernelse af jern i farmaceutisk produktion. Anvendes som oxidant, fødevareadditiv, eksplosiv og kemisk reagens. Bruges også som tilsætningsstof til at forhindre agglomeration i smeltet sne om vinteren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14434-22-1
Molekylær formel C6H20FeN6Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 484.06
MDL nummer MFCD00149274
InChI nøgle JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium ferrocyanide decahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Smeltepunkt 82°C-10H2O
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 484.07 (303.92 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Light yellow powder
Tæthed 1.458