Få mere at vide
Sodium hexachlororhodate(III) dodecahydrate, Rh 17.1%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301858 1 g 1g
11391848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011809.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14972-70-4
Molekylær formel Cl6H24Na3O12Rh
Molekylvægt (g/mol) 600.75
MDL nummer MFCD00003509
InChI nøgle JCMYDKHYUGZPJG-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn trinatriumhexachlorrhodiumheptakis(ylium)dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachlororhodate(III) dodecahydrate
Smeltepunkt 900°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 600.77 (384.59 Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 17.1%
Fysisk form Krystallinsk