Få mere at vide
Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6 |
| Formel vægt | 558.82 |