Få mere at vide
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Artikelnummer. 11361688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361688 1 g 1g
11371688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011047.03
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For Use As a Catalyst | CAS: 19583-77-8 | Cl6H12Na2O6Pt | 561.85 g/mol
Katalysator. Natriumhexachlorplatinat(IV)hexahydrat anvendes som katalysator. Det fungerer som en kilde til platin ved fremstilling af platinkompleks. Det bruges også til syntese af platinnanopartikler ved hjælp af glutathion som reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19583-77-8
Molekylær formel Cl6H12Na2O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 561.85
MDL nummer MFCD00149172
InChI nøgle XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
SMIL O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Smeltepunkt 110°C-6H2O
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC navn dinatrium;hexachlorplatin(2-);hexahydrat
Formel vægt 561.88 (453.79 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Orange powder
Tæthed 2.5
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate