Få mere at vide
Natriumhexachlorplatinat(IV)hexahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Click to view available options
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10606301 1 g Glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10606301 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 316750010
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 19583-77-8 | Cl6H12Na2O6Pt | 561.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Navn note 98%
CAS 19583-77-8
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel Cl6H12Na2O6Pt
Lineær formel Na2PtCl6·6H2O
MDL nummer MFCD00149172
Synonym sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI nøgle XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
SMIL O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn dinatriumhexachlorplatinhexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 561.85
PubChem CID 24846071
Formel vægt 561.88
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate