Få mere at vide
Natriumhexachloropalladat(IV) hydrat, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11301678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301678 1 g 1g
11381668 5 g 5g
11391668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011039.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53823-60-2 | Cl6Na2Pd | 365,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53823-60-2
Molekylær formel Cl6Na2Pd
Molekylvægt (g/mol) 365.10
MDL nummer MFCD00014235
InChI nøgle OWJQEDIJRBKDJO-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn dinatriumhexachlorpalladiumbis(ylium)
SMIL [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate
Farve Brun til rød
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Na2PdCl6·xH2O
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 365.10 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk