Få mere at vide
Natriumhexachloroosmat(IV) dihydrat, Os 38,7% min
Artikelnummer. 11396558
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396558 1 g 1g
11386558 0.25 g 0.25g
11376558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012176.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1307-81-9 ∣ Cl6Na2Os ∣ 448,91 g/mol
Natriumhexachloroosmat(IV)-dihydrat bruges som mellemprodukt og katalysator i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille dihydrogenkomplekser af osmium(II) indeholdende meso-tetraphos-1 ligand.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1307-81-9
Molekylær formel Cl6Na2Os
Molekylvægt (g/mol) 448.91
MDL nummer MFCD00014234
InChI nøgle PVTVRPSPEDISMV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 44151190
SMIL [Na+].[Na+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloroosmate(IV) dihydrate
Farve Brun til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed & Luftfugtighedsfølsom
Lineær formel Na2OsCl6·2H2O
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn dinatrium;hexakloroosmium(2-)
Formel vægt 484,93 (448,90 Vandfri)
Grad Ubedømt
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Os 38.7% min.