Få mere at vide
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate, Ir 33.9% min
Artikelnummer. 11331988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331988 1 g 1g
11321988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011890.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19567-78-3 | Cl6H12IrNa2O6 | 558.987 g/mol
Natriumhexachloriridat(IV)hexahydrat bruges farmaceutiske mellemprodukter og organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19567-78-3
Molekylær formel Cl6H12IrNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 558.987
MDL nummer MFCD00149169
InChI nøgle QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroiridate iv hexahydrate, cl6ir.2na.6h2o, sodium hexachloroiridate 2--water 2/1/6, disodium hexachloroiridate 2-hexahydrate
PubChem CID 19849276
IUPAC navn dinatrium;hexachloriridium(2-);hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Smeltepunkt 600°C (dec.)
Farve Sort-rød
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 558.99 (450.92 Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 33.9% min.